Learn More
Corning™ 384 Well-Sphäroid-Mikrotiterplatte
Behandelt mit einer Oberfläche mit ultraniedriger Anhaftung für die gleichförmige und reproduzierbare multizelluläre 3D Sphäroidbildung. Corning™ 384-Well sphäroidische Mikrotiterplatte für direkte mikroskopische Betrachtung und Messungen mit Instrumenten oben und unten.
Marke: Corning™ 3830
2289.30 CHF gültig bis 2025-07-11
Benutzen Sie den Promotions-Code "25721" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
- Mikrotiterplatten mit ultra-niedriger Befestigung verfügen über eine kovalent gebundene Hydrogelschicht, die Zellanhaftungen effektiv verhindert
- Neuartige Well-Geometrie unterstützt die Bildung von Sphäroiden in der Well-Mitte zur Ermöglichung automatisierter Visualisierung
- Oberfläche ist nicht-zytotoxisch, biologisch inert und abbauresistent
- Gammasterilisiert
- Optisch klarer, runder Boden, mit schwarzem, undurchsichtigem Mikrotiterplatten-Gehäuse; mit Deckel
- Schwarzwandige Mikrotiterplatten haben eine niedrige Hintergrundfluoreszenz, minimale Lichtstreuung und reduzierten Crosstalk
- Undurchsichtige Wand minimiert Well-zu-Well-Cross
- Zellkultur- und Assay-Sphäroide in derselben Mikrotiterplatte, kein Transfer auf eine andere Platte erforderlich
- Einfacher Medienaustausch oder Behandlung mit Testverbindungen/Medikamenten
Spezifikation
Standard | |
0,06 cm2 | |
Durchsichtig | |
20 bis 80 μl | |
Extrem geringe Bindung | |
Minimiert Proteinabsorption, Enzymaktivierung und Zellaktivierung | |
10 St./Packung |
Mit Deckel | |
16 x 24 | |
384 | |
Steril | |
Runder Boden (U-Well) | |
50/Karton |
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Aktionen
-
Mehrere Hersteller
Qualitätsanalyse und Qualitätskontrolltests
Sparen Sie bis zu 59% Rabatt auf einige unserer beliebtesten ProdukteAktionscode: 24140Gültig bis zum: 2025-08-24
Neues Angebot Sparen Sie bis zu 59 %