Learn More
Corning™ CellSTACK Filling Accessory, 33mm Cap, MPC, Male Quick Connect, 1/4' ID (VE=4)
Zum Befüllen, Entlüften und Bearbeiten
Marke: Corning™ 3334
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- 33 mm-Gewinde
- Mit MPC-Stecker aus Polycarbonat mit 0.25 Zoll (6.4 mm) ID und MPC-Aufnahmeendkappe aus Polycarbonat
Spezifikation
Orange | |
Orange | |
MPC-Stecker aus Polycarbonat mit 0.25 in. ID und MPC-Aufnahmeendkappe aus Polycarbonat | |
1/Packung | |
Ja | |
Schraubverschluss |
HDPE | |
HDPE | |
4/Karton | |
Kappe, Befüllung | |
Steril | |
33 mm |
Produktvorschläge
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
1 Ergebnisse gefunden
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
07722001 | Qualitätsbescheinigung | 03/01/2025 | 3334 |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Corning™ CellSTACK Filling Accessory, 33mm Cap, MPC, Male Quick Connect, 1/4' ID (VE=4) > Orange;33 mm-Gewinde
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur