Learn More
Corning™ X6 Filterdeckel mit 0,2μm Membran, steril, VE a 6 VE a 6 St. Nr.3968
Solide oder belüftet
Marke: Corning™ 3968
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Polyethylen hoher Dichte
- Die Belüftungskappe verfügt über eine nicht benetzbare (hydrophobe) Membran mit 0.2μ m Porengröße, die direkt mit der Kappe verbunden ist
- Durch Gammabestrahlung sterilisiert
Spezifikation
Orange | |
3.3 cm | |
Flaschen | |
6/Karton | |
Kappe | |
Steril |
Bauart: Belüftet | |
HDPE | |
0.2 μm Porengröße, nicht benetzbare (hydrophobe) Membran | |
1/Packung | |
Ja | |
Schraubverschluss |
COR001 Lifescience Guid
DateigrößeVersion: 7 MB
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Corning™ X6 Filterdeckel mit 0,2μm Membran, steril, VE a 6 VE a 6 St. Nr.3968 > Deckelfarbe: Orange; steril; Passend für Hals-Außendurchm.: 33 mm (1.2 Zoll)
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur