Learn More
Slice™ Klingen zum Durchtrennen in Ecken
Die finger-friendly™ Klinge schneidet Material effektiv und ist bei Berührung sicher
Marke: Slice™ 10532
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Kompatibel mit Slice Craft Messern, Skalpell und Präzisionsmesser
- Kompatible Griffe: 10548, 10589, 10580, 10568
- Sicherer als herkömmliche Klingen
- Die finger-friendly™ Schneide schneidet Materialien effektiv
- Hält bis zu 11,2x länger als Stahlklingen
- Weniger Klingenwechsel = weniger Verletzungen
- Verringert Verletzungen und senkt die Kosten
- Keine Funkenbildung, nicht leitend, nicht magnetisch
- Chemisch inert, rostet nicht
- Öl- und schmiermittelfrei
- Für die Entsorgung ist keine Sicherheitsbox erforderlich
- 100% recyclingfähig
- Klinge ist bis zu 1600°C sicher
- Das spitze Ende leitet den Schnitt bei schwer zu durchdringendem Material ein
- Der Mittelpunkt erreicht Ecken für einfaches Schneiden und Trennen
- 4 Klingen mit einer Schneide pro Packung
Spezifikation
Durchtrennen von Ecken | |
32,8 mm | |
Weiß | |
4 Klingen mit einer Schneide pro Packung | |
0,03 oz. | |
0,24 in. |
1,29 in. | |
Zirkonoxid | |
Sicherheitsschneiden | |
4/Packung | |
0,75 g | |
6,15 mm |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Slice™ Klingen zum Durchtrennen in Ecken > Typ: Klinge zum Durchtrennen in Ecken
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur