Learn More
Maiskeimöl, Thermo Scientific Chemicals
Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
500 g
2.5 kg
Verpackung:
Glasflasche
Kunststoffflasche
Packungsgröße:
2.50 Kilogramm
500 Gramm
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Corn oil |
Dichte | 0.9200g/mL |
Flammpunkt | >200°C |
Verpackung | Glasflasche |
Brechungsindex | 1.4730 to 1.4760 |
Menge | 500 g |
Merck Index | 14, 2533 |
Relative Dichte | 0.92 |
Löslichkeitsinformationen | Solubility in water: insoluble |
RUO – Nur für Forschungszwecke
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Maiskeimöl, Thermo Scientific Chemicals >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur