Learn More
R&L Enterprises™ Korkbohrer-Schleifgerät
Hält Korkbohrer scharf und effizient in der Anwendung. R&L Enterprises™ Korkbohrerschleifer sind für Korkbohrer von sind für Korkbohrer von 4 bis 27 mm.
Marke:  R&L Enterprises™ 3403
Artikelnummer. 12883952
  • 28.00 CHF / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 15-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Mit Metallgriff
  • Metallkonus mit aufklappbarer Schneidklinge, eingesetzt in einen Schlitz
Spezifikation
Spezifikation
Korkbohrer-Schleifgerät
Für Bohrer mit 4 bis 27 mm Durchmesser
Je 1
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
R&L Enterprises™ Korkbohrer-Schleifgerät > Kann verwendet werden mit: Für Bohrer mit 4 bis 27 mm Durchmesser