Learn More
Julabo™ CORIO CD-Series Heating Circulators with Open, Transparent Polycarbonate/Acrylic Baths and Pump Connections
CORIO CD-Series Heating Circulators with Open, Transparent Polycarbonate/Acrylic Baths and Pump Connections are designed primarily for internal temperature control directly within the bath, however, external closed systems may be connected via the integrated pump connections.
1675.00 CHF - 1730.00 CHF
Spezifikation
Beschreibung | Circulation Capacity Flow Rate: 15 L/min., Circulation Capacity Pressure: 0.35 bar |
---|---|
Flussrate | 15 l/min. |
Temperaturbereich | 20°C to 100°C (Working) |
Typ | Umwälzthermostat mit offenem Bad |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Internal and external applications at working temperatures from +20°C to +100°C |
Produktcode | Marke | Modell | Kapazität (metrisch) | Abmessungen (L x B x H) | Abmessungen (L x B x H) innen | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Modell | Kapazität (metrisch) | Abmessungen (L x B x H) | Abmessungen (L x B x H) innen | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
15420572
![]() |
Julabo™
9012319 |
CD-BT19 | 14 bis 19 l | 58 x 38 x 38 cm | 35 x 30 x 15 cm (Usable Bath Opening) |
1675.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 30-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||
15430572
![]() |
Julabo™
9012327 |
CD-BT27 | 20 to 27 L | 58 x 38 x 43 cm | 35 x 30 x 20 cm (Usable Bath Opening) |
1730.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 28-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||
Beschreibung
- Bright, White, Easy to Read Display
- Easy to Operate Front Controls
- Easy Switching Between Internal and External Circulation
- Low Liquid Level Early Warning System
- Class III (FL) according to DIN 12876-1
- Integrated Pump Connection (1 x M16)
- Integrated Timer
- PID1 and ACC Controls
- Very Quiet
Spezifikation
Circulation Capacity Flow Rate: 15 L/min., Circulation Capacity Pressure: 0.35 bar | |
20°C to 100°C (Working) | |
Internal and external applications at working temperatures from +20°C to +100°C | |
0,35 bar |
15 l/min. | |
Umwälzthermostat mit offenem Bad | |
2 kW | |
±0,03°C |