Learn More
Julabo™ CORIO CD-Series Heating Circulators with Insulated Stainless Steel Baths
CORIO CD-Series Heating Circulators with Insulated Stainless Steel Baths are designed for both internal and external applications with a working temperature of between +20°C and +150°C. An integrated cooling coil enables temperature control below or near ambient.
2145.00 CHF - 2955.00 CHF
Spezifikation
Beschreibung | Umwälzthermostat |
---|---|
Flussrate | 15 l/min. |
Temperaturbereich | 20 bis 150°C |
Typ | Heizungsumwälzbad |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Internal and external applications at working temperatures from +20°C to +150°C |
Produktcode | Marke | Modell | Kapazität (metrisch) | Abmessungen (L x B x H) | Abmessungen (L x B x H) innen | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Modell | Kapazität (metrisch) | Abmessungen (L x B x H) | Abmessungen (L x B x H) innen | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
15450582
![]() |
Julabo™
9012504 |
CORIO CD-BC4 | 3 bis 4,5 l | 41 x 23 x 42 cm | 15 x 13 x 15 cm (Usable Bath Opening) |
2145.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 07-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||
15470582
![]() |
Julabo™
9012512 |
CD-BC12 | 8,5 bis 12 l | 49 x 33 x 47 cm | 15 x 22 x 20 cm (Usable Bath Opening) |
2580.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 09-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||
15400592
![]() |
Julabo™
9012526 |
CD-BC26 | 19 bis 26 l | 62 x 39 x 48 cm | 35 x 26 x 20 cm (Usable Bath Opening) |
2955.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 04-09-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||
Beschreibung
- Bright, White, Easy to Read Display
- Easy to Operate Front Controls
- Easy Switching Between Internal and External Circulation
- Low Liquid Level Early Warning System
- Tank Includes Bath Lid and Drain Tap
- Integrated Pump Connection (1 x M16)
- Integrated Timer
- PID1 and ACC Controls
- Very Quiet
Spezifikation
Umwälzthermostat | |
20 bis 150°C | |
Internal and external applications at working temperatures from +20°C to +150°C | |
2 Verbindungsstücke mit Schlauchtülle, geeignet für Schläuche mit einem Innendurchmesser von 8 und 12 mm(Pumpenanschlüsse M16x1 Stecker) | |
±0,03°C |
15 l/min. | |
Heizungsumwälzbad | |
2 kW | |
0,35 bar |