Learn More
Julabo™ CORIO C-Series Open Heating Bath Circulators with Transparent Polycarbonate Baths
CORIO C-Series Open Heating Bath Circulators with Transparent Polycarbonate Baths are designed for internal applications in the circulator bath. The circulator can be removed for easy cleaning of the bath and a variety of accessories are available.
Marke: Julabo™ 9011327
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Die offenen Heizbadthermostate der neuen CORIO™ Serie verfügen über hochwertige transparente Badetanks.- Modell für interne Anwendungen
- Helle, gut lesbare Anzeige
- Sehr leise
Arbeitstemperaturbereich: 20 °C bis 100 °C Temperaturstabilität: ± 0.03 °C Heizleistung: 2 kW Umwälzleistung Flussrate: 6 l/min Abmessungen B x L x H (cm): 38 x 58 x 43 Füllvolumen (l): 20 bis 27
Spezifikation
Circulation Capacity Flow Rate: 6 L/min., Circulation Capacity Pressure: 0.1 bar | |
6 l/min | |
Umwälzthermostat mit offenem Bad | |
2 kW | |
C-BT27 | |
58 x 38 x 43 cm |
20 to 27 L | |
20°C to 100°C (Working) | |
Internal applications at working temperatures from +20 to +100°C | |
0,1 bar | |
±0,03°C | |
35 x 30 x 20 cm (Usable Bath Opening) |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Julabo™ CORIO C-Series Open Heating Bath Circulators with Transparent Polycarbonate Baths > Model: C-BT27, Capacity (Metric): 20 to 27 L, Dimensions (L x W x H): 58 x 38 x 43 cm, Dimensions (LxWxH) Interior: 35 x 30 x 20 cm (Usable Bath Opening)
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur