Learn More
Julabo™ CORIO C-Series Open Heating Bath Circulators with Transparent Polycarbonate Baths
CORIO C-Series Open Heating Bath Circulators with Transparent Polycarbonate Baths are designed for internal applications in the circulator bath. The circulator can be removed for easy cleaning of the bath and a variety of accessories are available.
Marke: Julabo™ 9011309
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Die offenen Heizbadthermostate der neuen CORIO™ Serie verfügen über hochwertige transparente Badetanks.- Modell für interne Anwendungen
- Helle, gut lesbare Anzeige
- Sehr leise
Arbeitstemperaturbereich: 20 °C bis 100 °C Temperaturstabilität: ± 0.03 °C Heizleistung: 2 kW Umwälzleistung Flussrate: 6 l/min Abmessungen B x L x H (cm): 32 x 38 x 38 Füllvolumen (l): 6 bis 9
Spezifikation
Circulation Capacity Flow Rate: 6 L/min., Circulation Capacity Pressure: 0.1 bar | |
6 l/min | |
Umwälzthermostat mit offenem Bad | |
2 kW | |
C-BT9 | |
38 x 32 x 38 cm |
6 to 9 L | |
20°C to 100°C (Working) | |
Internal applications at working temperatures from +20 to +100°C | |
0,1 bar | |
±0,03°C | |
15 x 23 x 15 cm (Usable Bath Opening) |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Julabo™ CORIO C-Series Open Heating Bath Circulators with Transparent Polycarbonate Baths > Model: C-BT9, Capacity (Metric): 6 to 9 L, Dimensions (L x W x H): 38 x 32 x 38 cm, Dimensions (LxWxH) Interior: 15 x 23 x 15 cm (Usable Bath Opening)
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur