Learn More
Sampling Systems™ Kernprobenehmer
Sampling Systems™ Kernprobenehmer eignet sich für die Probenahme von Wachs, Käse, Schmierfetten, Pulvern und Granulaten.
Marke:  Sampling Systems™ 7009A-01
Artikelnummer. 15829391
  • 79.20 CHF / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 24-07-2025
Beschreibung
  • 316L-Edelstahl
  • Hochwertige, glänzende Oberfläche
  • Nutfreie Konstruktion
  • Das äußere Röhrchen in das Produkt drücken
  • Mit der Schubstange den Produktkern aus dem Außenrohr ausstoßen
Spezifikation
Spezifikation
Kernprobenehmer
Autoklavierbar
230 mm
Edelstahl (316L)
12 mm
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Sampling Systems™ Kernprobenehmer > LengthMetric: 230 mm