Learn More
CoraLite™ Plus 488-conjugated CD68 Rabbit Polyclonal Antibody, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
124.03 CHF - 335.55 CHF
Spezifikation
Antigen | CD68 |
---|---|
Konzentration | 1000 μg/mL |
Anwendungen | Immunofluorescence |
Konjugat | CoraLite Plus 488 |
Form | Liquid |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
30235672
|
Proteintech
CL488-25747-100UL |
100 μL |
335.55 CHF
100 Mikroliter |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
30236260
|
Proteintech
CL488-25747-20UL |
20 μL |
124.03 CHF
20 Mikroliter |
Verfügbar ab: 13-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
The CD68 antibody from Proteintech is a rabbit polyclonal antibody generated with fusion protein of human CD68. This antibody recognizes human, mouse antigen. The CD68 antibody has been validated for the following applications: IF-P analysis. This antibody is coralite™ plus 488.Spezifikation
CD68 | |
Immunofluorescence | |
Liquid | |
Human, Mouse | |
DKFZp686M18236; GP110; SCARD1 | |
IgG | |
Antigen affinity purification | |
Conjugated Antibody |
1000 μg/mL | |
CoraLite Plus 488 | |
Rabbit | |
968 | |
Fusion Protein | |
Primary | |
Store at -20°C. Avoid exposure to light. Stable for one year after shipment. |