Learn More
Proteintech CoraLite™488-Phalloidin (grün)
Phalloidin ist ein aus Pilzen isoliertes Toxin, das F-Actin im Cytoskelett bindet.
Marke:  Proteintech PF00001-300T
Artikelnummer. 17511176
  • 136.48 CHF / 300 Tests
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 01-07-2025
Beschreibung
  • Dieses Produkt ist mit unserem fluoreszierenden CoraLite(R)-Farbstoff konjugiert, um F-Aktin für die Markierung, Identifizierung und Quantifizierung von Aktin-Filamenten in Immunfärbestudien zu färben.
  • Im Vergleich zu vielen Fluoreszenzfarbstoffen haben CoraLite(R) Farbstoffe Vorteile in Helligkeit, Lichtstabilität und Wasserlöslichkeit.
  • Die Wellenlängen für Anregungsmaxima/Emission betragen 490 nm/515 nm
Spezifikation
Spezifikation
Immunfluoreszenz
300 Tests
515 nm
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Dokumentation
Dokumentation
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Proteintech CoraLite™488-Phalloidin (grün) > 300 Tests