Learn More
Kupferdraht, 1.5 mm (0.06 Zoll) Durchmesser, 99.9 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11435310
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Kupferdraht, 1.5 mm (0.06 Zoll) Durchmesser, 99.9 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11435310
25 m
Click to view available options
Menge:
100 m
25 m
500 m
Artikelnummer. 11435310
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 044549.G9
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7440-50-8
Summenformel Cu
Molekulargewicht (g/mol) 63.55
MDL-Nummer MFCD00010965
InChI-Schlüssel RYGMFSIKBFXOCR-UHFFFAOYSA-N
Synonym cuprum, cobre, cuivre, blister, cathode, bronze, powder, anode, precipitates, kupfer
PubChem CID 23978
ChEBI CHEBI:30052
IUPAC-Name Kupfer
SMILES [Cu]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Copper wire
Namenshinweis 1.5mm (0.06 in.) dia.
Hinweise zum Prozentgehalt (Metallbasis)
Menge 25 m
Reinheit (%) 99.9%
Geruch Geruchsneutral
Gewicht ≈15.8g/m
Form Draht
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerR19L025 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum20/05/2025 Catalog Number044549.G9,044549.H9,044549.H4
ChargennummerU06F038 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum30/01/2023 Catalog Number044549.G9,044549.H4
ChargennummerM05J028 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum23/01/2023 Catalog Number044549.G9,044549.H4
ChargennummerM05J027 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum23/01/2023 Catalog Number044549.G9,044549.H4
ChargennummerQ20I034 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum24/05/2022 Catalog Number044549.G9,044549.H4
Name des Produkts
Kupferdraht, 1.5 mm (0.06 Zoll) Durchmesser, 99.9 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals >