Learn More
Kupferdraht, 1.0 mm (0.04 Zoll) Durchmesser, Puratronic™, 99.999 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11361558
Zum Warenkorb hinzufügen
Kupferdraht, 1.0 mm (0.04 Zoll) Durchmesser, Puratronic™, 99.999 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11361558
5 m
Click to view available options
Menge:
1 m
25 m
5 m
Artikelnummer. 11361558
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 010974.G5
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 7440-50-8 | Cu | 63.55 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7440-50-8
Summenformel Cu
Molekulargewicht (g/mol) 63.55
MDL-Nummer MFCD00010965
InChI-Schlüssel RYGMFSIKBFXOCR-UHFFFAOYSA-N
Synonym cuprum, cobre, cuivre, blister, cathode, bronze, powder, anode, precipitates, kupfer
PubChem CID 23978
ChEBI CHEBI:30052
IUPAC-Name Kupfer
SMILES [Cu]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Copper wire
Namenshinweis 1.0mm (0.04 in.) dia.
Hinweise zum Prozentgehalt (Metallbasis)
Menge 5 m
Reinheit (%) 99.999%
Güte Puratronic™
Geruch Geruchsneutral
Gewicht ≈7.02g/m
Form Draht
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerX18F007 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum17/07/2024 Catalog Number010974.G9,010974.G5,010974.G1
ChargennummerP25C022 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum05/05/2022 Catalog Number010974.G9,010974.G5,010974.G1
ChargennummerF06R051 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum12/11/2021 Catalog Number010974.G9,010974.G5,010974.G1
ChargennummerF06X039 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum12/11/2021 Catalog Number010974.G9,010974.G5,010974.G1
ChargennummerX18F007 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum12/11/2021 Catalog Number010974.G9,010974.G5,010974.G1
Name des Produkts
Kupferdraht, 1.0 mm (0.04 Zoll) Durchmesser, Puratronic™, 99.999 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals >