Learn More
Kupferdraht, 99.9985 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals Puratronic™ Artikelnummer.: 11311558
Zum Warenkorb hinzufügen
Kupferdraht, 99.9985 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals Puratronic™
Artikelnummer. 11311558
10 m
Click to view available options
Menge:
10 m
50 m
Artikelnummer. 11311558
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 010972.G6
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Form: ca.0.44 g/m
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7440-50-8
Summenformel Cu
Molekulargewicht (g/mol) 63.55
MDL-Nummer MFCD00010965
InChI-Schlüssel RYGMFSIKBFXOCR-UHFFFAOYSA-N
Synonym cuprum, cobre, cuivre, blister, cathode, bronze, powder, anode, precipitates, kupfer
PubChem CID 23978
ChEBI CHEBI:30052
IUPAC-Name Kupfer
SMILES [Cu]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Copper
Aussehen Copper colored wire
Dichte 8.94g/cm3
Prozentgehaltsbereich 99.9985% (Metals basis)
Menge 10 m
Geruch Geruchsneutral
Dampfdruck 0 hPa
Form Draht, 0.25 mm (0.01 Zoll) Durchmesser
Name des Produkts
Kupferdraht, 99.9985 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals Puratronic™ >