Learn More
Kupfer-Shot, 1 bis 10 mm (0.04 bis 0.4 Zoll), 99.9 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11321218
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Kupfer-Shot, 1 bis 10 mm (0.04 bis 0.4 Zoll), 99.9 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11321218
500 g
Click to view available options
Menge:
500 g
2 kg
Artikelnummer. 11321218
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 010159.36
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7440-50-8
Summenformel Cu
Molekulargewicht (g/mol) 63.55
MDL-Nummer MFCD00010965
InChI-Schlüssel RYGMFSIKBFXOCR-UHFFFAOYSA-N
Synonym cuprum, cobre, cuivre, blister, cathode, bronze, powder, anode, precipitates, kupfer
PubChem CID 23978
ChEBI CHEBI:30052
IUPAC-Name Kupfer
SMILES [Cu]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Copper shot
Namenshinweis 1 to 10mm (0.04 to 0.4 in.)
Hinweise zum Prozentgehalt (Metallbasis)
Menge 500 g
Reinheit (%) 99.9%
Geruch Geruchsneutral
Form Shot
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerN25L032 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum27/02/2025 Catalog Number010159.A3,010159.36
ChargennummerZ26K003 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum10/01/2025 Catalog Number010159.A3,010159.36
ChargennummerU13K033 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum06/09/2024 Catalog Number010159.A3,010159.36
ChargennummerT09K006 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum05/08/2024 Catalog Number010159.A3,010159.36
ChargennummerQ02K039 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum09/04/2024 Catalog Number010159.A3,010159.36
Name des Produkts
Kupfer-Shot, 1 bis 10 mm (0.04 bis 0.4 Zoll), 99.9 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals >