Learn More
Kupfer, Pulver, 99+ %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11309236
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Kupfer, Pulver, 99+ %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7232695
100 g, 100 Gramm
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
2500 g
Packungsgröße:
100 Gramm
2500 Gramm
500 Gramm
Artikelnummer. 11309236
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar A16243.22
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 7440-50-8 | Cu
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
CAS 7440-50-8
Schmelzpunkt 1083°C
Siedepunkt 2595°C
Summenformel Cu
Menge 100 g
Reinheit (%) ≥99%
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Artikelnummer
Chargennummer10253412 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum13/01/2025 ArtikelnummerA16243.22,A16243.36,A16243.0E
Chargennummer10239201 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum12/04/2022 ArtikelnummerA16243.22,A16243.36,A16243.0E
Chargennummer10183791 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum23/11/2021 ArtikelnummerA16243.22,A16243.36,A16243.0E
Chargennummer10054504 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum23/11/2021 ArtikelnummerA16243.22,A16243.36,A16243.0E
Chargennummer10222464 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum23/11/2021 ArtikelnummerA16243.22,A16243.36,A16243.0E
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Copper, powder, 99+%
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Entzündbarer Feststoff Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H228-Entzündbarer Feststoff.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P233-Behälter dicht verschlossen halten.
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: copper
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Kupfer, Pulver, 99+ %, Thermo Scientific Chemicals >