Learn More
Kupferpulver, -625 Mesh, APS 0.50 bis 1.5 Mikrometer, 99 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11399567
Zum Warenkorb hinzufügen
Kupferpulver, -625 Mesh, APS 0.50 bis 1.5 Mikrometer, 99 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11399567
250 g
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
250 g
1 kg
Artikelnummer. 11399567
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 041205.30
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 7440-50-8 | Cu | 63.55 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7440-50-8
Summenformel Cu
Molekulargewicht (g/mol) 63.55
MDL-Nummer MFCD00010965
InChI-Schlüssel RYGMFSIKBFXOCR-UHFFFAOYSA-N
Synonym cuprum, cobre, cuivre, blister, cathode, bronze, powder, anode, precipitates, kupfer
PubChem CID 23978
ChEBI CHEBI:30052
IUPAC-Name Kupfer
SMILES [Cu]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Copper
Aussehen Copper colored powder
Dichte 8.94g/cm3
Prozentgehaltsbereich 99% (Metals basis)
Menge 250 g
Netzgröße -625 Mesh
Geruch Geruchsneutral
Dampfdruck 0 hPa
Form Pulver
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerX17E065 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum12/04/2022 Catalog Number041205.30,041205.A1,041205.18,041205.09
ChargennummerZ21H032 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum12/04/2022 Catalog Number041205.30,041205.A1,041205.18,041205.09
ChargennummerB03Q06 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum07/12/2021 Catalog Number041205.30,041205.A1,041205.18,041205.09
ChargennummerG20I21 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum07/12/2021 Catalog Number041205.30,041205.A1,041205.18,041205.09
ChargennummerE12X033 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum07/12/2021 Catalog Number041205.30,041205.A1,041205.18,041205.09
Name des Produkts
Kupferpulver, -625 Mesh, APS 0.50 bis 1.5 Mikrometer, 99 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals >