Learn More
Kupferpulver, -325 Mesh, 10 % max. +325 Mesh, 99 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11331509
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Kupferpulver, -325 Mesh, 10 % max. +325 Mesh, 99 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11331509
50 g
Click to view available options
Menge:
50 g
500 g
2 kg
10 kg
Artikelnummer. 11331509
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 013990.18
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 7440-50-8 | Cu | 63.55 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7440-50-8
Summenformel Cu
Molekulargewicht (g/mol) 63.55
MDL-Nummer MFCD00010965
InChI-Schlüssel RYGMFSIKBFXOCR-UHFFFAOYSA-N
Synonym cuprum, cobre, cuivre, blister, cathode, bronze, powder, anode, precipitates, kupfer
PubChem CID 23978
ChEBI CHEBI:30052
IUPAC-Name Kupfer
SMILES [Cu]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Copper powder
Hinweise zum Prozentgehalt (Metallbasis)
UN-Nummer UN3089
Menge 50 g
Reinheit (%) 99%
Netzgröße −325 Mesh 10% max +325 Mesh
Geruch Geruchsneutral
Partikelgröße APS 8 to 11 Micron (FSSS)
Form Pulver
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerR28L036 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/05/2025 Catalog Number013990.A9,013990.A3,013990.36,013990.18
ChargennummerM29C054 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum27/01/2023 Catalog Number013990.A9,013990.A3,013990.36,013990.18
ChargennummerN12G046 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum06/06/2022 Catalog Number013990.A9,013990.A3,013990.36,013990.18
ChargennummerH14T050 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum07/12/2021 Catalog Number013990.A9,013990.A3,013990.36,013990.18
ChargennummerB23P06 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum07/12/2021 Catalog Number013990.A9,013990.A3,013990.36,013990.18
Name des Produkts
Kupferpulver, -325 Mesh, 10 % max. +325 Mesh, 99 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals >