Learn More
Kupferplatte, unregelmäßig, nominal 10 x 34 x 0.6 cm (4 x 13.5 x 0.25 Zoll), Puratronic™, 99.999 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 15414905
Verfügbar ab: 30-06-2025
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Kupferplatte, unregelmäßig, nominal 10 x 34 x 0.6 cm (4 x 13.5 x 0.25 Zoll), Puratronic™, 99.999 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15414905
Je 1
Click to view available options
Menge:
Je 1
Artikelnummer. 15414905
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 043822.KS
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 30-06-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Copper plate
Namenshinweis Irregular, nominal 10x34x0.6cm (4x13.5x0.25 in.)
CAS 7440-50-8
Hinweise zum Prozentgehalt (Metallbasis)
Summenformel Cu
MDL-Nummer MFCD00010965
Menge Je 1
Synonym cuprum, cobre, cuivre, blister, cathode, bronze, powder, anode, precipitates, kupfer
InChI-Schlüssel RYGMFSIKBFXOCR-UHFFFAOYSA-N
SMILES [Cu]
IUPAC-Name Kupfer
Molekulargewicht (g/mol) 63.55
PubChem CID 23978
ChEBI CHEBI:30052
Reinheit (%) 99.999%
Güte Puratronic™
Geruch Geruchsneutral
Gewicht ≈1.18 to 1.7kg
Form Platte
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerE23T019 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum12/11/2021 Catalog Number043822.KS
ChargennummerX30A032 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum12/11/2021 Catalog Number043822.KS
ChargennummerL27Q037 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum12/11/2021 Catalog Number043822.KS
ChargennummerD24I15 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum12/11/2021 Catalog Number043822.KS
ChargennummerC25P10 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum12/11/2021 Catalog Number043822.KS
RUO – Nur für Forschungszwecke
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Kupferplatte, unregelmäßig, nominal 10 x 34 x 0.6 cm (4 x 13.5 x 0.25 Zoll), Puratronic™, 99.999 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals >