Learn More
Kupferplatte, 6.35 mm (0.25 in.) Dicke, 99.9 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11386698
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Kupferplatte, 6.35 mm (0.25 in.) Dicke, 99.9 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11386698
10 x 10 cm
Click to view available options
Menge:
10 x 10 cm
20 x 20 cm
Artikelnummer. 11386698
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 013376.RR
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Form: Ca. 569 g/10 x 10 cm
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7440-50-8
Summenformel Cu
Molekulargewicht (g/mol) 63.55
MDL-Nummer MFCD00010965
InChI-Schlüssel RYGMFSIKBFXOCR-UHFFFAOYSA-N
Synonym cuprum, cobre, cuivre, blister, cathode, bronze, powder, anode, precipitates, kupfer
PubChem CID 23978
ChEBI CHEBI:30052
IUPAC-Name Kupfer
SMILES [Cu]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Copper
Aussehen Copper colored plate
Dichte 8.94g/cm3
Prozentgehaltsbereich 99.9% (Metals basis)
Menge 10 x 10 cm
Geruch Geruchsneutral
Form Platte, 6.35 mm (0.25 Zoll) dick
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerN08L008 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum12/02/2025 Catalog Number013376.CU,013376.RR
ChargennummerR16K021 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum11/06/2024 Catalog Number013376.CU,013376.RR
ChargennummerN02J012 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum08/02/2023 Catalog Number013376.CU,013376.RR
ChargennummerS11F012 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum08/12/2021 Catalog Number013376.CU,013376.RR
ChargennummerR12B007 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum07/12/2021 Catalog Number013376.CU,013376.RR
Name des Produkts
Kupferplatte, 6.35 mm (0.25 in.) Dicke, 99.9 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals >