Learn More
Velp Scientifica™ KUPFER OXID 50G .
Velp Scientifica™ Kupferoxid für die Verwendung mit Dumas Nitrogen Analyzer NDA 701 und 702 .
Marke:  Velp Scientifica™ A00000157
Artikelnummer. 15349574
  • 14.30 CHF / 50 Gramm
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 18-07-2025
Beschreibung
  • Zur Verwendung mit NDA 701 und 702
Spezifikation
Spezifikation
Kupferoxid
50 g
Dumas Stickstoffanalysator
0.05 kg
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheit und Handhabung
Mehr anzeigen
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Velp Scientifica™ KUPFER OXID 50G . > Kann verwendet werden mit: NDA 701 und 702