Learn More
Kupfer(II)-Oxalat-Hemihydrat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11418306
Lager vorrätig
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Kupfer(II)-Oxalat-Hemihydrat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11418306
50 g
Click to view available options
Menge:
50 g
250 g
Artikelnummer. 11418306
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar A15365.18
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 5893-66-3 | C4H8Cu2O10 | 343.19 g/mol
Copper(II) oxalate hemihydrate is used as a catalyst for organic reactions; as stabilizer for acetylated polyformaldehyde; in anticaries compositions; in seed treatments to repel birds and rodents.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Kupfer(II)-Oxalat-Hämihydrat wird als Katalysator für organische Reaktionen verwendet; als Stabilisator für acetyliertes Polyformaldehyd; in Zusammensetzungen zum Schutz gegen Karies; in Saatgutbehandlungen zur Abwehr von Vögeln und Nagetieren.
Löslichkeit
Löslich in NH{4}OH
Hinweise
Kühl, trocken an einem gut belüfteteten Ort lagern. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren Nicht kompatibel mit aktiven Metallen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 5893-66-3
Summenformel C4H8Cu2O10
Molekulargewicht (g/mol) 343.19
MDL-Nummer MFCD00150451
InChI-Schlüssel NNZNHNMQOYUANB-UHFFFAOYSA-N
Synonym cupric oxalate, copper oxalate hemihydrate
PubChem CID 122130000
IUPAC-Name Kupfer; Oxalsäure; Hydrat
SMILES O.O.[Cu].[Cu].OC(=O)C(O)=O.OC(=O)C(O)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Copper(II) Oxalate Hemihydrate
Prozentgehaltsbereich 98%
Menge 50 g
UN-Nummer UN3288
Merck Index 14,2645
Löslichkeitsinformationen Soluble in NH4OH
Formelmasse 160.57 (151.51 Anhydrous)
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Pulver
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Copper(II) oxalate hemihydrate
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
Gefahrenhinweis
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H312-Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: Cupric oxalate
Name des Produkts
Kupfer(II)-Oxalat-Hemihydrat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals >