Learn More
Kupfer(II)-Methoxid, typischerweise 98 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
Copper(II) methoxide is used as primary and secondary intermediates. Treatment of these methoxide derivatives with excess water results in the clean formation of mononuclear copper(II) hydroxide complexes.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Copper(II) methoxide |
Schmelzpunkt | ∼206°C (decomposition) |
Farbe | Grün |
Geruch | Alkoholähnlich |
Hinweise zum Prozentgehalt | (Metallbasis) |
Strukturformel | Cu(OCH3)2 |
Menge | 1 g |
UN-Nummer | UN3181 |
Empfindlichkeit | Moisture sensitive |
Löslichkeitsinformationen | Reacts with water. |
Mehr anzeigen |
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
S08I017 | Analysenzertifikat | 25/07/2022 | 018861.06,018861.03,018861.14 |
P28I049 | Analysenzertifikat | 12/04/2022 | 018861.06,018861.03,018861.14 |
E01N24 | Analysenzertifikat | 08/12/2021 | 018861.06,018861.03,018861.14 |
C3856A | Analysenzertifikat | 07/12/2021 | 018861.06,018861.03,018861.14 |
T23H041 | Analysenzertifikat | 07/12/2021 | 018861.06,018861.03,018861.14 |
Sicherheit und Handhabung
- Copper(II) methoxide
- Achtung
- Akute Toxizität Kategorie 4
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Entzündbarer Feststoff Kategorie 2
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
- H228-Entzündbarer Feststoff.
- H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- H335-Kann die Atemwege reizen.
- P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
- P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
- P332+P313-Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
- P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
- MIXTURE LIST-Enthält: Copper(II) methoxide