Learn More
Kupfer(II)methacrylat, tech., Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Copper(II) methacrylate |
Farbe | Blau-Grün |
Strukturformel | [H2C=C(CH3)CO2]2Cu |
Menge | 5 g |
Formelmasse | 233.71 |
Güte | Technisch |
Physikalische Form | Pulver |
Name des Produkts
Kupfer(II)methacrylat, tech., Thermo Scientific Chemicals >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur