Learn More
Kupfer(II)-Gluconat, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11327128
250 g
Click to view available options
Menge:
50 g
250 g
1 kg
Copper(II) gluconate is used in dietary supplement. It is also used to treat acne vulgaris, common cold, hypertension, premature labor, leishmaniasis and visceral postoperative complications. Further, it is used in oral deodorants and feed additives. In addition to this, it is used as a synergist and nutritional supplement for foods. It is the active component in retsyn used in mints and certs.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 527-09-3
Summenformel C12H22CuO14
Molekulargewicht (g/mol) 453.84
MDL-Nummer MFCD00075297
InChI-Schlüssel OCUCCJIRFHNWBP-IYEMJOQQSA-L
Synonym copper gluconate
PubChem CID 131854750
ChEBI CHEBI:31431
IUPAC-Name Kupfer;(2R,3S,4R,5R)-2,3,4,5,6-Pentahydroxyhexanoat
SMILES C(C(C(C(C(C(=O)[O-])O)O)O)O)O.C(C(C(C(C(C(=O)[O-])O)O)O)O)O.[Cu+2]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Copper(II) gluconate
Schmelzpunkt 155°C to 157°C
Menge 250 g
Merck Index 14,2640
Löslichkeitsinformationen Soluble in water. Insoluble in acetone,alcohol and ether.
Formelmasse 453.85
Physikalische Form Pulver
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Copper(II) gluconate
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 1
  • AKUT GEWÄSSERGEFÄHRDEND Akut 1
  • Sensibilisierung der Haut Kategorie 1
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
  • H373-Kann die Organe schädigen.
  • H400-Sehr giftig für Wasserorganismen.
  • H410-Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P333+P313-Bei Hautreizung oder -ausschlag: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
  • P362+P364-Kontaminierte Kleidung ausziehen und vor erneutem Tragen waschen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: Cupric gluconate
Name des Produkts
Kupfer(II)-Gluconat, Thermo Scientific Chemicals >