Learn More
Kupfer(II)-Ethylendiamin-Komplex, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 15522393
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
compliance-icons
Kupfer(II)-Ethylendiamin-Komplex, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15522393
1 L
Click to view available options
Menge:
1 L
Artikelnummer. 15522393
Marke: Thermo Scientific Acros 460680010
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Copper(II)-ethylenediamine complex
CAS 14552-35-3, 7732-18-5
Menge 1 L
Summenformel C4H18CuN4O2
Strukturformel Cu(H2NCH2CH2NH2)2(OH)2
Flammpunkt >110°C
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: soluble.
Molekulargewicht (g/mol) 217.76
Formelmasse 217.76
Güte Technisch
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 0.98 to 1.02 M (copper molarity)
Relative Dichte 1.1
Dichte 1.1000g/mL
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerA0472393 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum17/05/2025 Catalog Number460680010
ChargennummerA0462327 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum25/01/2025 Catalog Number460680010
ChargennummerA0462327 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum25/04/2024 Catalog Number460680010
ChargennummerA0457248 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum10/04/2024 Catalog Number460680010
ChargennummerA0365999 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum21/09/2023 Catalog Number460680010
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Copper(II)-ethylenediamine complex, 1M solution in water
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
Gefahrenhinweis
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
RUO – Nur für Forschungszwecke
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Kupfer(II)-Ethylendiamin-Komplex, Thermo Scientific Chemicals >