Learn More
Kupfer(II)-Ethylacetoacetat, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Copper(II) ethylacetoacetate |
Schmelzpunkt | 192°C |
Geruch | Geruchsneutral |
Menge | 10 g |
Löslichkeitsinformationen | Soluble in ethanol |
Formelmasse | 321.81 |
Reinheit (%) | 97% |
Physikalische Form | Pulver |
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Artikelnummer |
---|---|---|---|
Y08J003 | Analysenzertifikat | 13/11/2023 | 041489.09,041489.18,041489.04,041489.30 |
Q28J010 | Analysenzertifikat | 10/05/2023 | 041489.09,041489.18,041489.04 |
L05L30 | Analysenzertifikat | 07/12/2021 | 041489.09,041489.18,041489.04 |
G02P24 | Analysenzertifikat | 07/12/2021 | 041489.09,041489.18,041489.04 |
A21M42 | Analysenzertifikat | 07/12/2021 | 041489.09,041489.18,041489.04 |