Learn More
Kupfer(II)-chlorid-Dihydrat, zertifiziertes AR für Analysen, Fisher Chemical Artikelnummer.: 10101950
Lager vorrätig
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Kupfer(II)-chlorid-Dihydrat, zertifiziertes AR für Analysen, Fisher Chemical
Artikelnummer. 10101950 Alle ansehen Fisher Chemical Produkte
100 g, 100 Gramm
Click to view available options
Menge:
100 g
1 kg
Packungsgröße:
1 Kilogramm
100 Gramm
Artikelnummer. 10101950
Marke: Fisher Chemical C/7960/48
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Chemische Identifikatoren
CAS 10125-13-0
Summenformel Cl2CuH4O2
Molekulargewicht (g/mol) 170.48
MDL-Nummer MFCD00149674
InChI-Schlüssel MPTQRFCYZCXJFQ-UHFFFAOYSA-L
IUPAC-Name Kupfer(2+) Dihydrat Dichlorid
SMILES O.O.[Cl-].[Cl-].[Cu++]
Spezifikation
Schmelzpunkt 598°C
Farbe Blau-Grün
pH 3.0 to 3.8
Physikalische Form Fest
Menge 100 g
Formelmasse 170.48g/mol
Verpackung Pulver im Kunststoffgefäß
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Copper(II) chloride dihydrate
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Stoffe und Gemische\, die gegenüber Metallen korrosiv sind Kategorie 1
  • Akute Toxizität Kategorie 3
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • AKUT GEWÄSSERGEFÄHRDEND Akut 1
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 1
Gefahrenhinweis
  • H290-Kann gegenüber Metallen korrosiv sein.
  • H301-Giftig bei Verschlucken.
  • H312-Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H410-Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: Copper (II) chloridedihydrate, Cupric chloride
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Kupfer(II)-chlorid-Dihydrat, zertifiziertes AR für Analysen, Fisher Chemical >