Learn More
Kupfer(II)-carbonat, basisch, rein, 54 bis 56 % Cu, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 10452391
Zum Warenkorb hinzufügen
Kupfer(II)-carbonat, basisch, rein, 54 bis 56 % Cu, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10452391
500 g, Glasflasche
Click to view available options
Menge:
25 g
500 g
2.5 kg
Verpackung:
Glasflasche
Artikelnummer. 10452391
Marke: Thermo Scientific Acros 196675000
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 12069-69-1 | CCuO3·CuO2H2 | 221.1 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 12069-69-1
Summenformel CCuO3·CuO2H2
Molekulargewicht (g/mol) 221.1
MDL-Nummer MFCD00010976
Synonym Copper(II)hydroxide carbonate
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Copper(II) carbonate basic
Schmelzpunkt 200.0°C
Farbe Grün
Physikalische Form Feines Kristallpulver
Menge 500 g
Strukturformel CuCO3·Cu(OH)2
Fieser 01,163
Merck Index 15, 2621
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in acids, ammonia, practically insoluble in alcohol
Formelmasse 221.1
Reinheit (%) 54 to 56% Cu
Güte Rein
Verpackung Glasflasche
Dichte 4
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Copper(II) carbonate basic
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • AKUT GEWÄSSERGEFÄHRDEND Akut 1
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 1
Gefahrenhinweis
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H410-Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweis
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Name des Produkts
Kupfer(II)-carbonat, basisch, rein, 54 bis 56 % Cu, Thermo Scientific Chemicals >