Learn More
Kupfer(II)-acetat-Monohydrat, ACS-Reagenz, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 6046-93-1 | C4H8CuO5 | 199.65 g/mol
38.99 CHF - 436.17 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS | 6046-93-1 |
---|---|
Summenformel | C4H8CuO5 |
Molekulargewicht (g/mol) | 199.65 |
MDL-Nummer | MFCD00149570 |
InChI-Schlüssel | NWFNSTOSIVLCJA-UHFFFAOYSA-L |
Synonym | copper ii acetate monohydrate, cupric acetate monohydrate, copper diacetate monohydrate, copper acetate monohydrate, copper 2+ acetate, monohydrate, acetic acid, copper 2+ salt, monohydrate, verdigris, copper acetate hydrate, diacetoxycopper hydrate, copper acetate, hydrate |
PubChem CID | 165397 |
IUPAC-Name | Calcium;diacetat;hydrat |
SMILES | O.[Cu++].CC([O-])=O.CC([O-])=O |
Produktcode | Marke | Menge | Verpackung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Verpackung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
10391090
|
Thermo Scientific Acros
423591000 |
100 g | Kunststoffflasche |
38.99 CHF
100 Gramm |
Verfügbar ab: 26-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
10473320
|
Thermo Scientific Acros
423595000 |
500 g | Kunststoffflasche |
123.62 CHF
500 Gramm |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
10199729
|
Thermo Scientific Acros
423590025 |
2.5 kg | Kunststoffflasche |
436.17 CHF
2.50 Kilogramm |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
OxidationsreagenzChemische Identifikatoren
6046-93-1 | |
199.65 | |
NWFNSTOSIVLCJA-UHFFFAOYSA-L | |
165397 | |
O.[Cu++].CC([O-])=O.CC([O-])=O |
C4H8CuO5 | |
MFCD00149570 | |
copper ii acetate monohydrate, cupric acetate monohydrate, copper diacetate monohydrate, copper acetate monohydrate, copper 2+ acetate, monohydrate, acetic acid, copper 2+ salt, monohydrate, verdigris, copper acetate hydrate, diacetoxycopper hydrate, copper acetate, hydrate | |
Calcium;diacetat;hydrat |
Spezifikation
240.0°C | |
115.0°C | |
Blau-Grün oder Grün | |
C4H8CuO5 | |
MFCD00149570 | |
15,2614 | |
Solubility in water: 72g/L (20°C). Other solubilities: soluble in alcohol and ether | |
O.[Cu++].CC([O-])=O.CC([O-])=O | |
199.65 | |
199.65 | |
ACS-Reagenz | |
1.88g/mL |
Copper(II) acetate monohydrate | |
6046-93-1 | |
Fest | |
(CH3CO2)2Cu·H2O | |
01,159; 02,84; 03,65; 04,105; 05,156; 06,138; 10,103; 12,140; 14,199; 15,99; 17,176 | |
copper ii acetate monohydrate, cupric acetate monohydrate, copper diacetate monohydrate, copper acetate monohydrate, copper 2+ acetate, monohydrate, acetic acid, copper 2+ salt, monohydrate, verdigris, copper acetate hydrate, diacetoxycopper hydrate, copper acetate, hydrate | |
NWFNSTOSIVLCJA-UHFFFAOYSA-L | |
Calcium;diacetat;hydrat | |
165397 | |
98.0 to 102.0% | |
Echt |
Sicherheit und Handhabung
GHS-H-Satz
Gesundheitsschädlich beim Verschlucken.
Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
Sehr giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
GHS-P-Hinweis
Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
BEI VERSCHLUCKEN:Mund ausspülen.
KEIN Erbrechen herbeiführen.
BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar):Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen.
Haut mit Wasser abspülen.
GHS-Signalwort: Gefahr
- Copper(II) acetate monohydrate
Signalwort
- Gefahr
Gefahrenkategorie
- Akute Toxizität Kategorie 4
- LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 1
- AKUT GEWÄSSERGEFÄHRDEND Akut 1
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
Gefahrenhinweis
- H318-Verursacht schwere Augenschäden.
- H400-Sehr giftig für Wasserorganismen.
- H410-Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.
- H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
- H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
- P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.