Learn More
Kupfer(II)-2,4-Pentandionathydrat, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11327377
Verfügbar ab: 29-07-2025
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Kupfer(II)-2,4-Pentandionathydrat, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11327377
25 g
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Artikelnummer. 11327377
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 012535.14
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 29-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 13395-16-9 | C10H14CuO4 | 261.76 g/mol
Copper(II) acetylacetonate catalyzes coupling and carbene transfer reactions. Metal acetylacetonates are used as catalysts for polymerization of olefins and transesterification. They are used as PVC stabilizer. They are used as curing agents for epoxy resins, acrylic adhesives and silicone rubbers. They are used as solvents, lubricant additives, paint drier, and pesticides. They are used in glass coatings.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 13395-16-9
Summenformel C10H14CuO4
Molekulargewicht (g/mol) 261.76
MDL-Nummer MFCD00000016
InChI-Schlüssel QYJPSWYYEKYVEJ-FDGPNNRMSA-L
Synonym Bis(acetylacetonato)copper(II); Bis(2,4-pentanedionato)copper(II)
IUPAC-Name copper(2+) bis((2Z)-4-oxopent-2-en-2-olate)
SMILES [Cu++].C\C([O-])=C\C(C)=O.C\C([O-])=C\C(C)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Copper(II) 2,4-pentanedionate hydrate
Schmelzpunkt 230 °C
Geruch Schwach
Menge 25 g
Löslichkeitsinformationen Slightly soluble in water. Soluble in alcohol.
Formelmasse 261.76 (Anhydrous)
Physikalische Form Pulver
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerY22H035 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum12/04/2022 Catalog Number012535.14,012535.36,012535.22
ChargennummerI6206A Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum17/11/2021 Catalog Number012535.14,012535.36,012535.22
ChargennummerA26L40 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum17/11/2021 Catalog Number012535.14,012535.36,012535.22
ChargennummerD09L21 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum17/11/2021 Catalog Number012535.14,012535.36,012535.22
ChargennummerH02K12 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum17/11/2021 Catalog Number012535.14,012535.36,012535.22
Name des Produkts
Kupfer(II)-2,4-Pentandionathydrat, Thermo Scientific Chemicals >