Learn More
Kupfer(I)phenylacetylid, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11303377
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Kupfer(I)phenylacetylid, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11303377
2 g
Click to view available options
Menge:
500 mg
2 g
Artikelnummer. 11303377
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 017538.04
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 13146-23-1
Summenformel C8H5Cu
Molekulargewicht (g/mol) 164.674
MDL-Nummer MFCD00015578
InChI-Schlüssel SFLVZUJLUPAJNE-UHFFFAOYSA-N
Synonym copper 1+ ; ethynylbenzene, copper i phenylacetylide, copper i phenylacetylide, min
PubChem CID 6101206
IUPAC-Name Kupfer(1+); Ethynylbenzol
SMILES [C-]#CC1=CC=CC=C1.[Cu+]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Copper(I) phenylacetylide
Farbe Gelb
Menge 2 g
UN-Nummer UN3088
Empfindlichkeit Air and moisture sensitive
Löslichkeitsinformationen Soluble in acetone and acetonitrile; Insoluble in water
Formelmasse 153.68
Physikalische Form Pulver
Name des Produkts
Kupfer(I)phenylacetylid, Thermo Scientific Chemicals >