Learn More
Kupfer(I)-iodid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 10412011
Zum Warenkorb hinzufügen
Kupfer(I)-iodid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10412011
250 g, Glasflasche
Click to view available options
Menge:
250 g
1 kg
5 kg
Verpackung:
Glasflasche
Kunststoff-Fass
Artikelnummer. 10412011
Marke: Thermo Scientific Acros 194902500
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Reagenz zur Formung von C-X-Bindungen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7681-65-4
Summenformel CuI
Molekulargewicht (g/mol) 190.45
MDL-Nummer MFCD00010978
Synonym cuprous iodide, copper l iodide, copper i iodide metals basis, marshite, copper i iodide 250g
Spezifikation
Siedepunkt 1290.0°C
Chemischer Name oder Material Copper(I) iodide
Schmelzpunkt 605.0°C
Farbe Braun-Rot bis Weiß
Physikalische Form Pulver
Menge 250 g
Prozentgehaltsbereich 97.5% min. (Complexometry)
Strukturformel CuI
Fieser 01,169; 02,92; 03,69; 05,167; 06,147; 07,81; 08,121; 09,124; 10,107; 11,141; 12,141; 16,98; 17,88
Merck Index 15, 2652
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in ammonia and potassium iodide solutions,practically insoluble in alcohol
Formelmasse 190.45
Reinheit (%) 98%
Verpackung Glasflasche
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerA0434829 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum11/10/2024 Catalog Number194900050,194902500,194900010
ChargennummerA0466459 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum26/09/2024 Catalog Number194900050,194902500,194900010
ChargennummerA0461138 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum31/03/2024 Catalog Number194900050,194902500,194900010
ChargennummerA0443880 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum08/01/2024 Catalog Number194900050,194902500,194900010
ChargennummerA0423730 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum03/11/2023 Catalog Number194900050,194902500,194900010
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Copper(I) iodide
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 1
  • AKUT GEWÄSSERGEFÄHRDEND Akut 1
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H400-Sehr giftig für Wasserorganismen.
  • H410-Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
Name des Produkts
Kupfer(I)-iodid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals >