Learn More
Kupferfolie, 99.999 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals, Puratronic™
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Copper |
Aussehen | Copper colored foil |
Prozentgehaltsbereich | 99.999% (Metals basis) |
Menge | 25 x 200 mm |
Molekulargewicht (g/mol) | 63.55 |
Geruch | Geruchsneutral |
Dampfdruck | 0 hPa |
Form | Folie, 0.025 mm (0.001 Zoll) dick |
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
N29K009 | Analysenzertifikat | 22/03/2024 | 010950.HV |
M22G029 | Analysenzertifikat | 19/07/2023 | 010950,010950.HV |
T28I010 | Analysenzertifikat | 22/08/2022 | 010950.HV |
G29Z020 | Analysenzertifikat | 12/11/2021 | 010950.HV |
M22G028 | Analysenzertifikat | 12/11/2021 | 010950.HV |