Learn More
Kupferfolie, 99.999 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals, Puratronic™ Artikelnummer.: 11371498
Lager vorrätig
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Kupferfolie, 99.999 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals, Puratronic™
Artikelnummer. 11371498
25 x 1000 mm, 1 Stück
Click to view available options
Menge:
25 x 200 mm
25 x 1000 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 11371498
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 010950.GZ
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Form: ca. 1.1 g/25 x 200 mm
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7440-50-8
Summenformel Cu
MDL-Nummer MFCD00010965
InChI-Schlüssel RYGMFSIKBFXOCR-UHFFFAOYSA-N
Synonym cuprum, cobre, cuivre, blister, cathode, bronze, powder, anode, precipitates, kupfer
PubChem CID 23978
ChEBI CHEBI:30052
IUPAC-Name Kupfer
SMILES [Cu]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Copper
Aussehen Copper colored foil
Dichte 8.94g/cm3
Prozentgehaltsbereich 99.999% (Metals basis)
Menge 25 x 1000 mm
Molekulargewicht (g/mol) 63.55
Geruch Geruchsneutral
Dampfdruck 0 hPa
Form Folie, 0.025 mm (0.001 Zoll) dick
RUO – Nur für Forschungszwecke
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Kupferfolie, 99.999 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals, Puratronic™ >