Learn More
Kupferfolie, 0.5 mm (0.02 Zoll) Dicke, Puratronic™, 99.9985 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11351189
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Kupferfolie, 0.5 mm (0.02 Zoll) Dicke, Puratronic™, 99.9985 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11351189
100 x 100 mm
Click to view available options
Menge:
50 x 50 mm
100 x 100 mm
Artikelnummer. 11351189
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 011392.GH
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7440-50-8
Summenformel Cu
Molekulargewicht (g/mol) 63.55
MDL-Nummer MFCD00010965
InChI-Schlüssel RYGMFSIKBFXOCR-UHFFFAOYSA-N
Synonym cuprum, cobre, cuivre, blister, cathode, bronze, powder, anode, precipitates, kupfer
PubChem CID 23978
ChEBI CHEBI:30052
IUPAC-Name Kupfer
SMILES [Cu]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Copper foil
Namenshinweis 0.5mm (0.02 in.) thick
Hinweise zum Prozentgehalt (Metallbasis)
Menge 100 x 100 mm
Reinheit (%) 99.9985%
Güte Puratronic™
Geruch Geruchsneutral
Gewicht ≈11.2g/50x50mm
Form Folie
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerB04Z060 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum17/11/2021 Catalog Number011392.GH,011392.FI
ChargennummerG25X056 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum17/11/2021 Catalog Number011392.GH,011392.FI
ChargennummerH11N26 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum17/11/2021 Catalog Number011392.GH,011392.FI
ChargennummerD20W014 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum17/11/2021 Catalog Number011392.GH,011392.FI
ChargennummerE06Z024 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum17/11/2021 Catalog Number011392.GH,011392.FI
Name des Produkts
Kupferfolie, 0.5 mm (0.02 Zoll) Dicke, Puratronic™, 99.9985 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals >