Learn More
Kupferfolie, 0.25 mm (0.01 in.) Dicke, Puratronic™, 99.9999 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11326179
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Kupferfolie, 0.25 mm (0.01 in.) Dicke, Puratronic™, 99.9999 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11326179
50 x 50 mm
Click to view available options
Menge:
50 x 50 mm
100 x 100 mm
Artikelnummer. 11326179
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 042974.FI
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Form: Ca. 5.6 g/50 x 50 mm
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7440-50-8
Summenformel Cu
Molekulargewicht (g/mol) 63.55
MDL-Nummer MFCD00010965
InChI-Schlüssel RYGMFSIKBFXOCR-UHFFFAOYSA-N
Synonym cuprum, cobre, cuivre, blister, cathode, bronze, powder, anode, precipitates, kupfer
PubChem CID 23978
ChEBI CHEBI:30052
IUPAC-Name Kupfer
SMILES [Cu]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Copper
Aussehen Copper colored foil
Prozentgehaltsbereich 99.9999% (Metals basis)
Menge 50 x 50 mm
Geruch Geruchsneutral
Form Folie, 0.25 mm (0.01 Zoll) dick
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerY15K028 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum19/11/2024 Catalog Number042974.FI,042974.GH
ChargennummerY15K029 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum19/11/2024 Catalog Number042974.FI,042974.GH
ChargennummerX11J049 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum10/01/2024 Catalog Number042974.FI,042974.GH
ChargennummerN17I029 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum05/05/2022 Catalog Number042974.FI,042974.GH
ChargennummerN17I035 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum12/04/2022 Catalog Number042974.FI,042974.GH
Name des Produkts
Kupferfolie, 0.25 mm (0.01 in.) Dicke, Puratronic™, 99.9999 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals >