Learn More
Kupferfolie, 99.999 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals Puratronic™ Artikelnummer.: 11376059
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Kupferfolie, 99.999 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals Puratronic™
Artikelnummer. 11376059
100 x 300 mm
Click to view available options
Menge:
50 x 50 mm
100 x 100 mm
100 x 300 mm
Artikelnummer. 11376059
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 042189.HG
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Form: ca. 2.2 g/50 x 50 mm
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7440-50-8
Summenformel Cu
Molekulargewicht (g/mol) 63.55
MDL-Nummer MFCD00010965
InChI-Schlüssel RYGMFSIKBFXOCR-UHFFFAOYSA-N
Synonym cuprum, cobre, cuivre, blister, cathode, bronze, powder, anode, precipitates, kupfer
PubChem CID 23978
ChEBI CHEBI:30052
IUPAC-Name Kupfer
SMILES [Cu]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Copper
Aussehen Copper colored foil
Prozentgehaltsbereich 99.999% (Metals basis)
Menge 100 x 300 mm
Geruch Geruchsneutral
Dampfdruck 0 hPa
Form Folie, 0.1 mm (0.004 Zoll) dick
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerZ19K021 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum20/12/2024 Catalog Number042189.FI,042189.GH,042189.HG
ChargennummerS04K002 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum26/06/2024 Catalog Number042189.FI,042189.GH,042189.HG
ChargennummerS01I021 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum11/08/2022 Catalog Number042189.FI,042189.GH,042189.HG
ChargennummerW21D045 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum07/12/2021 Catalog Number042189.FI,042189.GH,042189.HG
ChargennummerM06B016 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum07/12/2021 Catalog Number042189.FI,042189.GH,042189.HG
Name des Produkts
Kupferfolie, 99.999 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals Puratronic™ >