Learn More
Sampling Systems™ Kupfergeflechtkabel
Sampling Systems™ Kupfergeflechtkabel sind für den Einsatz mit der EX-Handrolle in ATEX-geschützten Umgebungen vorgesehen.
Marke: Sampling Systems™ 5070C-50
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Geflochtenes Kabel aus Kupferdraht
- Für den Einsatz mit der Handrolle Ex in explosionsgefährdeten Umgebungen
Spezifikation
Kabel | |
Kupfer | |
Kupferkabel | |
50 m |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Sampling Systems™ Kupfergeflechtkabel > LengthMetric: 50 m
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur