Learn More
Corning™ CoolCell™ 2 ml-Füllfläschchen für CoolCell™ LX und FTS30 Behälter
BIOPHARMA
Zur Wiederverwendung geeignet. Die Corning™ CoolCell™ 2 ml-Füllfläschchen sorgen für eine konstante Gefriergeschwindigkeit und gleichmäßige Ergebnisse beim Einsatz von CoolCell Behältern.
Marke:  Corning™ 432076
Artikelnummer. 15595525
  • 27.85 CHF / 6 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 11-07-2025
Beschreibung
  • Sorgt für gleichbleibende Gefriergeschwindigkeit und gleichmäßige Ergebnisse beim Einsatz von CoolCell Behältern.
  • Setzen Sie CoolCell Füllerfläschchen in leere Wells ein, wenn weniger als die volle Ladung eingefroren wird.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Weiß
2 ml
6
CoolCell LX, CoolCell FTS30 5 ml LX Behälter
Durchsichtig
Glycerin
6
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer24072917 Art des ZertifikatsQualitätsbescheinigung Datum04/06/2025 Catalog Number432076
Chargennummer24010514 Art des ZertifikatsQualitätsbescheinigung Datum22/05/2025 Catalog Number432076
Chargennummer24020115 Art des ZertifikatsQualitätsbescheinigung Datum18/03/2025 Catalog Number432076
Chargennummer24030516 Art des ZertifikatsQualitätsbescheinigung Datum27/02/2025 Catalog Number432076
Chargennummer23120813 Art des ZertifikatsQualitätsbescheinigung Datum13/02/2025 Catalog Number432076
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Corning™ CoolCell™ 2 ml-Füllfläschchen für CoolCell™ LX und FTS30 Behälter > 2 ml