Learn More
Corning™ CoolCell™ 5 ml-Füllfläschchen für CoolCell LX Behälter
BIOPHARMA
Mehrfach verwendbar. Corning™ CoolCell™ 5 ml-Füllfläschchen sorgen für eine konstante Gefriergeschwindigkeit und gleichbleibende Ergebnisse bei Einsatz von CoolCell Behältern.
Marke:  Corning™ 432077
Artikelnummer. 15505535
  • 27.85 CHF / 6 Stück
Lager vorrätig
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Sorgt für gleichbleibende Gefriergeschwindigkeit und gleichmäßige Ergebnisse beim Einsatz von CoolCell Behältern
  • CoolCell Füllfläschchen in leere Wells einsetzen, wenn weniger als die volle Ladung eingefroren wird
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Weiß
5 ml
6
CoolCell 5 ml LX Behälter
Transparent
Glycerin
6
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
4 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer1712023001 Art des ZertifikatsQualitätsbescheinigung Datum09/04/2025 Catalog Number432077
Chargennummer1712023001 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum28/08/2024 Catalog Number432077
Chargennummer33415003 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum27/05/2023 Catalog Number432077
Chargennummer33415003 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum10/12/2021 Catalog Number432077
Name des Produkts
Corning™ CoolCell™ 5 ml-Füllfläschchen für CoolCell LX Behälter > 5 ml