Learn More
UVP Converter plate UVP UV 302nm to UV 365nm, for use
Marke:  UVP 38-0325-01
Artikelnummer. 12843918
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen »
Beschreibung
Beschreibung
Für den Einsatz mit Firstlight-Illuminator aus Edelstahl 250 mm x 260 mm UVP
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
UVP Converter plate UVP UV 302nm to UV 365nm, for use >