Learn More
ICP Contract Required Detection Limits (CRDL) Standard1, SPEX CertiPrep™
Zertifiziert gemäß ISO/IEC 34-Leitfaden, zertifiziertes NIST-Traceable-Referenzmaterial
Marke:  SPEX Certiprep CRDL-1
Artikelnummer. 15638285
  • 296.00 CHF / 125 Milliliter
Verfügbar ab: 27-06-2025
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Includes: NIST-konformes Analysenzertifikat, akkreditiert gemäß ISO/IEC 17025 und ISO/IEC Guide34, Sicherheitsdatenblatt
Beschreibung
Mehr anzeigen
Spezifikation
Spezifikation
ICP-Vertrag erforderlich Nachweisgrenze Standard 1
125 ml
Certified Reference Material
5 % HNO3/tr Weins. Säure/tr. HF
Komponenten in 5 % HNO3/tr. Weinsäure/tr. HF:
Sb    •120 μg/ml
As    •20 μg/ml
Be    •10 μg/ml
Cd    •10μ g/ml
Cr    •20μ g/ml
Co    •100 μg/ml
Cu    •50 μg/ml
Pb    •6μ g/ml
Mn    •30 μg/ml
Ni    •80 μg/ml
Se    •10μ g/ml
Ag    •20μ g/ml
Tl    •20 μg/ml
V    •100 μg/ml
Zn    •40 μg/ml
Dreifach gelaugte LDPE-Flasche
Bis zu 68 Elemente werden nach den für die ICP- und ICP-MS-Normen ermittelten Werten durchsucht. Der ermittelte Wert der metallischen Spurenverunreinigungen wird im Analysenzertifikat ausgewiesen.
AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF und weitere analytische Geräte
GC-MS
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheit und Handhabung
Mehr anzeigen
Name des Produkts
ICP Contract Required Detection Limits (CRDL) Standard1, SPEX CertiPrep™ > 125 ml; dreifach gelaugte LDPE-Flasche
Produkt nur für den Laborgebrauch