Beschreibung
- Leicht und effizient
- Rutschsichere Brücke
- Rutschfeste TIPGRIP-Bügel.
- Antistatisch
- Polarisierte Linse bietet unschlagbaren Komfort durch Filterung von Blendung und Reflexionen.
Spezifikation
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität | Sonnenstrahlungsrisiken: EN172; mechanisches Risiko – geringer Energieeinfluss – F |
Linsenbeschichtung | Kratzfest |
Beschreibung | Leichte und effektive Schutzbrille |
Rahmenfarbe | Schwarz |
Gewicht (metrisch) | 21 g |
Frame Type | Verstellbare Brücke |
Dokumentation
Product Information
Specification Sheets
CONTOUR
DateigrößeVersion: 752.3 kB
Aktionen
-
Mehrere Hersteller
Unverzichtbarer Augenschutz
Ihre Augen verdienen den besten Schutz.Aktionscode: 24152Gültig bis zum: 2025-07-04
Neues Angebot Jetzt kaufen -
Mehrere Hersteller
Ausrüstung für die Sicherheit
Sparen Sie bis zu 94% bei Handschuhen, Bekleidung und mehrAktionscode: 24131Gültig bis zum: 2025-07-08
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Bollé Safety Schutzbrille Contour ESP, PC, Polarized POLARISED >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur