Learn More
Brady™ Polypropylen-Endlosband für den J2000 Drucker
Polypropylen-Endlosband für den J2000 Drucker
222.00 CHF - 289.00 CHF
Spezifikation
Klebstofftyp | Acryl |
---|---|
Farbe | Weiß |
Ausführung | Matt |
Format | Rolle |
Material | Polypropylen |
Produktcode | Marke | Breite (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Breite (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
17130401
|
Brady™
150758 |
57,00 mm |
222.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 08-01-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
17140401
|
Brady™
150759 |
101,00 mm |
289.00 CHF
1 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||||
Beschreibung
- BradyJet J2000 seewasserbeständige Etiketten gemäß BS5609
Spezifikation
Acryl | |
Matt | |
Polypropylen | |
Tintenstrahl | |
Unsteril | |
-40 °C | |
-40 °F bis +300 °F | |
0,0088 in. | |
98,42 ft. (2,01 m) |
Weiß | |
Rolle | |
Vorderseite | |
Endlosband | |
BradyJet J2000 Farbetikettendrucker | |
1 Rolle | |
-40 °C° bis +149 °C° | |
0,224 mm | |
30,00 m |