Learn More
Brady™ Polypropylen-Endlosband für den J2000 Drucker
Polypropylen-Endlosband für den J2000 Drucker
Marke:  Brady™ 150759
266.95 CHF gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "21676" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 17140401
  • 289.00 CHF / 1 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Das Etikett auf dem Endprodukt darf Ihre Effizienz nicht beeinträchtigen. Mit den BS 5609 Etiketten für die Seefahrt und dem BradyJet J2000 Tintenstrahldrucker bleiben Ihre Etiketten kleben und sichtbar, selbst auf See.
  • Zertifizierbar – B-2585 Etikettenmaterial erfüllt die Norm BS 5609 Abschnitte 2 und 3
  • Halten Sie es bunt – dieses Material läuft durch den BradyJet J2000 für Vollfarbdruck in hoher Auflösung
  • Bleiben Sie konform – diese Etiketten sind für die Anwendung in der globalen Seefahrt zertifiziert und ideal für die GHS-Kennzeichnung von Chemikalien
  • Mit BradyJet Druckern können Sie die gewünschten Vollfarb-Etiketten erstellen, um die Spezifikationen Ihrer Kunden und Ihre internen Spezifikationen zu erfüllen
  • Mit Tintenstrahldruck können Sie die gewünschten Vollfarb-Etiketten erstellen, ohne dass sich Klebstoff ansammelt, was zum Versagen von Laserdruckern führen kann
  • Zum Drucken dieses Materials ist ein Farbband erforderlich. Verwenden Sie die Artikelnummer J20-CMY
Spezifikation
Spezifikation
Acryl
Matt
Polypropylen
Tintenstrahl
Unsteril
-40 °C
-40 °F bis +300 °F
0,0088 in.
98,42 ft. (2,01 m)
3,976 in.
392 g
Weiß
Rolle
Vorderseite
Endlosband
BradyJet J2000 Farbetikettendrucker
1 Rolle
-40 °C° bis +149 °C°
0,224 mm
30,00 m
101,00 mm