Learn More
SymLine Kontinuierliche Füllstandskontrolle Zubehör
Zubehör für kontinuierliche Füllstandskontrolle
Marke:  SymLine 108178
262.28 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 17397419
  • 331.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 18-06-2025
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Kontinuierliche Füllstandsmessung - permanente Überwachung von nicht transparenten Kanistern - kein Problem mit der kontinuierlichen Füllstandsregelung!
Spezifikation
Spezifikation
Für eine ordnungsgemäße Funktion in Kombination mit dem Trennschaltverstärker 108278 und Kanister 108042-S1. Gehäuse M18 x 1, aktives Oberflächenmaterial PTFE, Gehäusematerial Messing. Bündig montierbar. Schaltabstand 1 bis 8 mm einstellbar.
Füllstandsmessung mit ATEX-Lizenz, II 2 G EEx ia IIC T1-T6, NAMUR
Kapazitiver Stabsensor
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Name des Produkts
SymLine Kontinuierliche Füllstandskontrolle Zubehör > Typ:Stufenlose Füllstandskontrolle; kapazitiver Stabsensor