Learn More
Univet™ Contemporary Clear Safety Glasses
Click to view available options
Farbe:
Amethyst
Honey
Stone
Größe:
Mittel
Groß
Packungsgröße:
1 Stück
10 Stück
Beschreibung
- Light and very resistant
- Polyamide frame with zero metallic components
- Integrated side-shields
Spezifikation
Spezifikation
Form | Rectangular |
Linsenbeschichtung | Beschlagfrei, Kratzfest |
Farbe | Amethyst |
Linsenfärbung | None |
Produkttyp | Schutzbrillen |
Größe | Mittel |
Material | Plastic |
Einwegprodukt | Reusable |
Lens Material | Polycarbonat |
Rahmenmaterial | Polyamid |
Mehr anzeigen |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Univet™ Contemporary Clear Safety Glasses >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur